文件
HMI1864
Sigma-Aldrich
MISSION® microRNA Mimic
hsa-miR-4778-5p
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.51
產品線
MISSION®
形狀
solid
成熟序列
AAUUCUGUAAAGGAAGAAGAGG
Sanger 成體/幼體登錄號
Sanger microRNA登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
即用型MISSION miRNA模拟物是小的双链RNA分子,旨在模拟导入细胞时的内源性成熟miRNA分子。已知miRNA以多种方式调节基因表达,包括翻译抑制,mRNA裂解和去腺苷酸化。MISSION miRNA模拟物是MISSION RNAi产品家族的成员,为miRNA研究人员提供了一系列选择,从单个MISSION Mimics到基于最新版本miRBase的完整人类miRNA 模拟物库(目前由曼彻斯特大学主办,以前由桑格研究所主办)。
  • 优化并准备进行转染。
  • 新型MISSION miRNA模拟设计已在功能上测试了针对天然miRNA靶标的敲低效率。
  • 独特的MISSION miRNA模拟设计显著降低了可能的有义链脱靶效应。
  • 可作为整个人类文库和单个miRNA靶标获得。
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3