Merck
全部照片(4)
文件
H9151
Sigma-Aldrich
溴化十六烷基三甲铵
BioXtra, ≥99%
同義詞:
CTAB, 溴化十六烷基三甲铵, 溴棕三甲铵, 鲸蜡烷三甲基溴化铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
364.45
Beilstein:
3598189
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
描述
cationic
產品線
BioXtra
化驗
≥99%
形狀
crystalline
powder or crystals
分子量
micellar avg mol wt 62,000
凝集数
170
雜質
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.1%
pH值
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
10
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
十六烷基三甲基溴化铵已被用于:
  • 制备金纳米棒
  • 作为Ugi反应的添加剂
  • 作为表面活性剂
  • 用于肠组织匀浆处理以获得髓过氧化物酶活性
生化/生理作用
十六烷基三甲基溴化铵,也称为鲸蜡烷三甲基溴化铵(CTAB),是一种阳离子表面活性剂。CTAB被用于提取DNA。CTAB方法是有效、经济且省时的DNA提取方法。CTAB被用作纳米颗粒生成的塑形材料和还原剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Gastrointestinal tract, Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
471.2 °F - closed cup
閃點(°C)
244 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Investigation of the Orientation of C T A
Karaca S, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2012)
The sustainable synthesis of peptidomimetics via chemoenzymatic tandem oxidation-Ugi reaction
Madej A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 8(50), 28405-28413 (2018)
Design of nanoparticles for generation and stabilization of CO2-in-brine foams with or without added surfactants
Worthen AJ, et al.
arXiv (2018)
The effect of C1 inhibitor on intestinal ischemia and reperfusion injury
Lu F, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 295(5), G1042-G1049 (2008)
Fast and simple detection of bovine serum albumin concentration by studying its interaction with gold nanorods
Shajari D, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 543, 118-125 (2018)
文章
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.