重要文件
H7751
Sigma-Aldrich
对羟基联苯
同義詞:
4-羟基联苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C6H4OH
CAS號碼:
分子量::
170.21
Beilstein:
1907452
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
InChI 密鑰
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)