文件
H7271
Sigma-Aldrich
Methyl (±)-2-hydroxystearate
≥98% (capillary GC)
同義詞:
DL-α-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyoctadecanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H38O3
CAS號碼:
分子量::
314.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (capillary GC)
形狀
solid
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(20)19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
InChI 密鑰
OUFCLLRNNJZLOX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3