Key Documents
H7146
Sigma-Aldrich
Methyl (±)-α-hydroxypalmitate
≥98% (capillary GC)
同義詞:
DL-α-Hydroxypalmitic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyhexadecanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H34O3
CAS號碼:
分子量::
286.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (capillary GC)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3