重要文件
H5896
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxyarachidate
≥98% (capillary GC)
同義詞:
DL-α-Hydroxyarachidic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyeicosanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H42O3
CAS號碼:
分子量::
342.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (capillary GC)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)