Key Documents
H3270
Sigma-Aldrich
Hypercalcemia of malignancy factor fragment 1-16 human
≥95% (HPLC)
同義詞:
Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln, PTHrP (1-16), Parathyroid hormone-related protein (1-16)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C77H128N24O25
CAS號碼:
分子量::
1789.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥95% (HPLC)
成份
Peptide content, ~70%
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3