重要文件
H3135
Sigma-Aldrich
p-Hydroxyhippuryl-His-Leu
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
儲存溫度
−20°C
基底
Substrate for angiotensin I converting enzyme
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kasahara, Y. and Ashimara, Y.
Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 19, 726-726 (1981)