文件
H2417
Sigma-Aldrich
Histone H3.2 human
同義詞:
Histone, Human
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
形狀
liquid
濃度
1 mg/mL
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... H3.2(440686)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
外觀
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1