重要文件
H2003
Sigma-Aldrich
Hydrindantin hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H10O6
CAS號碼:
分子量::
322.27
Beilstein:
1895666
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
SMILES 字串
O.O.OC1(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
InChI
1S/C18H10O6.2H2O/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22;;/h1-8,23-24H;2*1H2
InChI 密鑰
QIAIXVRAKYAOGJ-UHFFFAOYSA-N
應用
For photometric determination of amino acids and similar compounds.
聯結
Reduced form of ninhydrin.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)