Key Documents
H0257
Sigma-Aldrich
4-羟基-3-硝基苯乙酸
crystalline
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H3(NO2)CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
197.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
形狀
crystalline
顏色
yellow
mp
146-148 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
同類產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3