重要文件
GW22213A
Sigma-Aldrich
Anti-ANXA7 (ab1) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
chicken
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
製造商/商標名
Genway 15-288-22213A
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ANXA7(310)
免疫原
Immunogen Sequence: GI # 4502111, sequence 1-150
Recombinant annexin VII isoform 1
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)