重要文件
GN660190
Greiner CELLSTAR® T-175 flask
suspension, 550 mL, w/ standard cap
同義詞:
culture flask, filter cap culture flask, suspension culture flask, treated flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
包裝
pack of 50 ea
製造商/商標名
Greiner 660190
存貨情形
available only in China
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)