重要文件
GN609820
Greiner CrystalQuick® Plus microplate
96 well, Low Birefringence, Cycloolefin, concave bottom, clear
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
材料
clear
包裝
pack of 40 ea
製造商/商標名
Greiner 609820
存貨情形
available only in China
尺寸
96 wells
適合性
suitable for (cell culture)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
CrystalQuick is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)