文件
GHS3128
Sigma-Aldrich
苏木素溶液,Gill 3号
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116124
NACRES:
NA.47
形狀
solution
儲存期限
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
6 g/L
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Gill formulation No. 3 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.. Used with hematoxylin and eosin staining.
其他說明
6 g/L certified hematoxylin
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1