文件
GE80-6466-84
GE Ettan DALT gel casting cassette
gel size 20 cm × 26 cm × 0.1 cm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105300
NACRES:
NB.22
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Cytiva 80-6466-84
Cytiva Article No. 80-6466-84
凝膠尺寸
20 cm × 26 cm × 0.1 cm
墊片厚度
1.0 mm
法律資訊
Ettan is a trademark of Cytiva
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.
相關內容
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.