重要文件
GE19152104010150
Sera-Mag SpeedBead Blocked Amino particles
Cytiva 19152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids), size 5 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
NA.56
ligand
(Amino Particles)
尺寸
5 mL
形狀
suspension (1% Solids)
製造商/商標名
Cytiva 19152104010150
濃度
10 mg/mL
樣品平均尺寸
1 μm
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
分析報告
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
法律資訊
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)