重要文件
G4384
Sigma-Aldrich
Gly-Gly-Ile
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H19N3O4
CAS號碼:
分子量::
245.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C10H19N3O4/c1-3-6(2)9(10(16)17)13-8(15)5-12-7(14)4-11/h6,9H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,14)(H,13,15)(H,16,17)/t6-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
XMPXVJIDADUOQB-RCOVLWMOSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Florian Rohm et al.
Molecular nutrition & food research, 63(5), e1801094-e1801094 (2018-12-07)
Peptide transporter 1 (PEPT1) function is well understood, yet little is known about its contribution toward the absorption of dietary amino acids in the form of di- and tripeptides. In the present human study, changes in plasma concentrations of a