文件
G3751
Sigma-Aldrich
Glu-Val-Phe
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H27N3O6
CAS號碼:
分子量::
393.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
顏色
white
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C(NC(=O)C(N)CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H27N3O6/c1-11(2)16(22-17(25)13(20)8-9-15(23)24)18(26)21-14(19(27)28)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14,16H,8-10,20H2,1-2H3,(H,21,26)(H,22,25)(H,23,24)(H,27,28)
InChI 密鑰
FVGOGEGGQLNZGH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
P Bohley et al.
Biomedica biochimica acta, 50(4-6), 343-346 (1991-01-01)
Cellular proteins may be designated to fast degradation by their N-terminal amino acids, and especially a N-terminal arginine residue should have an extremely destabilizing effect on cytosol proteins. We investigated the post-translational arginylation of cytosol proteins and especially of ornithine