重要文件
G3254
Sigma-Aldrich
Gly-DL-Leu-DL-Ala
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H21N3O4
CAS號碼:
分子量::
259.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)CN)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-9(15)5-12)10(16)13-7(3)11(17)18/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)
InChI 密鑰
PAWIVEIWWYGBAM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)