文件
G0142
Sigma-Aldrich
Gly-Phe对硝基苯胺
cathepsin c substrate
同義詞:
Gly-Phe-pNA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H18N4O4
CAS號碼:
分子量::
342.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
溶解度
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C17H18N4O4/c18-11-16(22)20-15(10-12-4-2-1-3-5-12)17(23)19-13-6-8-14(9-7-13)21(24)25/h1-9,15H,10-11,18H2,(H,19,23)(H,20,22)
InChI 密鑰
KNDZCZRECXTRHP-UHFFFAOYSA-N
基底
组织蛋白酶C的显色底物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A simple estimation of cathepsin C using a new chromogenic substrate.
R J PLANTA et al.
Analytical biochemistry, 5, 360-362 (1963-04-01)