文件
F7170
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-D-homophe-OH
同義詞:
(R)-N-Fmoc-2-Amino-4-phenylbutyric acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H23NO4
CAS號碼:
分子量::
401.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24