重要文件
F6000
Sigma-Aldrich
[2,2′]-糠偶酰二肟混合异构体 水合物
同義詞:
[2,2']-糠偶酰二肟 一水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8N2O4
CAS號碼:
分子量::
220.18
Beilstein:
85894
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O\N=C(c1ccco1)/C(=N\O)c2ccco2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)