重要文件
F3514
Supelco
2-氟苯基2-硝基苯基醚
同義詞:
2-氟代-2′-硝基二苯醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4OC6H4NO2
CAS號碼:
分子量::
233.20
Beilstein:
4457734
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
密度
1.315 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2F
InChI
1S/C12H8FNO3/c13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)14(15)16/h1-8H
InChI 密鑰
XVZDYNSMGNIZSS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)