重要文件
F3001
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-α-methyltryptamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C11H13N2F · HCl
CAS號碼:
分子量::
228.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)