文件
F2514
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-proline Sasrin® resin ester
200-400 mesh
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
標籤範圍
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
粒徑
200-400 mesh
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
應用
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
其他說明
N-Fmoc-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
法律資訊
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.