材料
stainless steel
特點
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
製造商/商標名
Eppendorf® M1190-9903 (Global)
長度 × 寬度
40.6 cm × 30.5 cm
尺寸
40.6 cm × 30.5 cm
容量
(30 x 50 mL Erlenmeyer flasks)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG