材料
stainless steel
特點
(4 x 4) configuration
Holds 16 x 76 mm/3 in boxes
drawer
max. box number per rack: 6 (3 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
製造商/商標名
Eppendorf® 6001062310 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 244 mm (9.6 in.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 36 boxes)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG