重要文件
EP6001061210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122806
NACRES:
NB.12
材料
stainless steel
特點
(4 x 6) configuration
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
製造商/商標名
Eppendorf® 6001061210 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 279 mm (11 in.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)