重要文件
EP5920712004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
capacity 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
for use with aerosol-tight lid
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5920712004 (Global)
參數
3,076 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
121 mm
直徑
17 mm
相容性
for use with plate/tube bucket
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)