文件
EP5495401008
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420
同義詞:
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5420, Aluminum Rotor Lid, Rotor cap
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
NACRES:
NB.15
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5495401008
相容性
Rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Rotor lid, for rotor FA-24x2, incl. 1 seal, Centrifuge 5420
應用
CENTRIFUGATION
特點和優勢
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5420
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG