特點
to hold 72 x 0.5 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5490034007 (EU)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG