重要文件
EP5490032004
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-70-11, non aerosol tight, to hold, 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5490032004 (EU)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)