Key Documents
EP0030132505
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, skirted, pkg of 25 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NB.15
材料
blue plate
conical bottom white wells
特點
skirt
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 0030132505
技術
PCR: suitable
尺寸
96 well
有效容積
150 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG