esiRNA cDNA 標靶序列
TCCACCTTCAACAGTCTCCAGAGGACTCTCATCTACTCCATCTCACTTGGTGGGGACACAGACACCATAGCCACCATGGCTGGGGCCATTGCTGGAGCTTACTATGGGATGGAACAGGTGCCGGAGAGCTGGCAGCAAAGTTGTGAAGGCTTTGAGGAGACAGACGTCCTGGCCCAGAGCCTGCACCGAGTCTTCCAGGAGAGCTCGTAAGGGCCGCAGCTTCGGTGGGCTTGTCAGACCCATCAGGACCAAGGACAACTCAGATTGGACTCCACAGTTCCCTTAGGTTGCCGCACCTGCCCTCAATCCTAGAGGGAAGACTGAAGGTACCCTTGGGGCTGGAATCTTGAGACAGCCTGTGGAACAGAGAGGAGCTGGTGCCTTCTTGGGGCTGCAGCTCTGGCTTGCTGCAGGGCTGTATGACACCCAGGGTCCTCAGAAATATGAGGGGCCAGGGCAGGTCTTGTTTTGGAGGGGTATGGGTGGCACTCTTTGTCATCCAGGACATGGA
Ensembl | 小鼠類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... ADPRHL2(100206) , Adprhl2(100206)