esiRNA cDNA 標靶序列
TGAGGGTCACCTCTTTGGTCAAGAAAGGCATTCAGCTCTAACTGCTCCTTGATACCACGTGGCTTGGCCATTGCTGGTGCCAAGGCTGACCCCGAACTGGCAGAGCCGATGCCCTCTGGTGCACCCCAGGAAACATCTCCCCAAGTTCCAGCGCCCTTAATGACTCTTGCCACCCTGGGGGCTTCACCCTAACGCACCACTTCTCTGGAAGGGGAAGGCCAGACACATGCCAGTTGGGGCTGCATGAGGCAGTCCTCAGAGCAGAAGGGGACCAGGCCAGAGGCCACCTGTGACGGGGCAAACTGCATCTCGGCTGTGGAGACCAGAGGGGCTGTTAGATTTGGAAGACATCAATGACTGGGCCTGCGGCGCAGCCCGTGTCTGGTAATACCAGGGACGGCAGAG
Ensembl | 小鼠類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... TMEM119(231633) , Tmem119(231633)