esiRNA cDNA 標靶序列
CCGAGAATTGGGAGATTTCACTCCTCATGATAATGAGCCTGGTAAAGGCCGCCTTGTTAGAGAAGATGAGAATGATGCCAGTGATGATGAAGATGACGATGAGAAACGCCGGATAGTTTTTTCTGTGAAAGAAAAGTCACAAAGACAAAAAATTGCTGAGGAAATAGGAATTGAGGGGAGTGATGATGATGCTTTAGTAACTGGAGAACAGGATGAAGAGCTCAGCCGATGGGAACAGGAGCAGATAAGGAAAGGAATTAATATCCCTCAGGTTCAAGCCAGTCAACCCGCAGAAGTGAATATGTACTACCAGAACACTTACCAGACAATGCCTTACGGCTCATCCTATGGCATTCCTTATAGTTATACGGCCTATGGATCATCAGATGCCAAATCTCAAAAAACAGATAATACAGTCCCTTTCAAAACTCCCA
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... PAXBP1(94104) , C21orf66(94104)