重要文件
EHU011951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RBP2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
品質等級
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
GACAAGGGACCAGAATGGAACCTGGGAGATGGAGAGTAATGAAAACTTTGAGGGCTACATGAAGGCCCTGGATATTGATTTTGCCACCCGCAAGATTGCAGTACGTCTCACTCAGACGAAGGTTATTGATCAAGATGGTGATAACTTCAAGACAAAAACCACTAGCACATTCCGCAACTATGATGTGGATTTCACTGTTGGAGTAGAGTTTGACGAGTACACAAAGAGCCTGGATAACCGGCATGTTAAGGCACTGGTCACCTGGGAAGGTGATGTCCTTGTGTGTGTGCAAAAGGGGGAGAAGGAGAACCGCGGCTGGAAGCAGTGGATTGAGGGGGACAAGCTGTACCTGGAGCTGACCTGTGGTGACCAGGTGTGCCGTCAAGTGTTCAAAAAGAAATGATGGCGACGTGGGAGGCCTGCCAAGCACAAGCTCCCCACTGCCCACACTGAGTGGTCTACTGGCTTTGAGAAACAGCTGTGGGGACCTTCCCACTCTTGACAGAGCCCCATTAAGG
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Naian Qiao et al.
Biotechnology letters, 37(12), 2365-2370 (2015-08-13)
To investigate the effect of retinoblastoma-binding protein 2 (RBP2) on epithelial-mesenchymal transition (EMT) in esophageal squamous cancer cells and to compare the effect of RBP2 in lung squamous cancer cells and esophageal squamous cancer cells. When transfected with RBP2 siRNA