Key Documents
EHU011261
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RPS6KA6
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
AATGCTGCACAATTTGGTGAAGTATATGAATTGAAGGAGGATATTGGTGTTGGCTCCTACTCTGTTTGCAAGCGATGCATACATGCAACTACCAACATGGAATTTGCAGTGAAGATCATTGACAAAAGTAAGCGAGACCCTTCAGAAGAGATTGAAATATTGATGCGCTATGGACAACATCCCAACATTATTACTTTGAAGGATGTCTTTGATGATGGTAGATATGTTTACCTTGTTACGGATTTAATGAAAGGAGGAGAGTTACTTGACCGTATTCTCAAACAAAAATGTTTCTCGGAACGGGAGGCTAGTGATATACTATATGTAATAAGTAAGACAGTTGACTATCTTCATTGTCAAGGAGTTGTTCATCGTGATCTTAAACCTAGTAATATTTTATACATGGATGAATCAGCCAGTGCAGATTCAAT
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
L Fan et al.
British journal of cancer, 109(5), 1137-1146 (2013-08-15)
The expression and function of ribosomal s6 protein kinase 4 (RSK4) in renal cell carcinoma (RCC) are unknown. Immunohistochemistry was used to detect the expression of RSK4 in RCC, and the relationship between RSK4 expression and clinicopathological features as well