重要文件
EHU002051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human IBSP
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
AAAACGAAGAAAGCGAAGCAGAAGTGGATGAAAACGAACAAGGCATAAACGGCACCAGTACCAACAGCACAGAGGCAGAAAACGGCAACGGCAGCAGCGGAGGAGACAATGGAGAAGAAGGGGAAGAAGAAAGTGTCACTGGAGCCAATGCAGAAGACACCACAGAGACCGGAAGGCAGGGCAAGGGCACCTCGAAGACAACAACCTCTCCAAATGGTGGGTTTGAACCTACAACCCCACCACAAGTCTATAGAACCACTTCCCCACCTTTTGGGAAAACCACCACCGTTGAATACGAGGGGGAGTACGAATACACGGGCGCCAATGAATACGACAATGGATATGAAATCTATGAAAGTGAGAACGGGGAACCTCGTGGGGACAATTACCGAGCCTATGAAGATGAGTACAGCTACTTTAAAGGACAAGGCTACGATGGCTA
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
相關類別
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)