文件
E8904
Sigma-Aldrich
E-Toxate reagent from Limulus polyphemus
sufficient for 50 tests
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
形狀
dry concentrate
用途
sufficient for 50 tests
敏銳度測量範圍
0.05-0.1 EU/mL
儲存溫度
−20°C
其他說明
Reconstitute to 5 mL per vial.
法律資訊
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3