重要文件
E4633
Sigma-Aldrich
水杨酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)