重要文件
E4505
Sigma-Aldrich
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid sodium salt
~98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H33O2Na
CAS號碼:
分子量::
328.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~98%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)