Key Documents
D8020
Sigma-Aldrich
1,2-Di-O-hexadecyl-rac-glycerol
≥99% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C35H72O3
CAS號碼:
分子量::
540.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥99% (TLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(CO)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H72O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-34-35(33-36)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-36H,3-34H2,1-2H3
InChI 密鑰
YQDJMFFVPVZWNK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3