文件
D6636
Sigma-Aldrich
3-二甲氨基丙基氯 盐酸盐
同義詞:
3-氯-N,N-二甲基丙胺 盐酸盐, N,N-二甲基(3-氯丙基)胺 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
CAS號碼:
分子量::
158.07
Beilstein:
3670046
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3