文件
D6626
Sigma-Aldrich
2′,3′-Di-O-acetyladenosine
同義詞:
Adenosine 2′,3′-diacetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H17N5O6
CAS號碼:
分子量::
351.31
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
化驗
98-99% (TLC)
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C)O[C@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@H](N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C14H17N5O6/c1-6(21)23-10-8(3-20)25-14(11(10)24-7(2)22)19-5-18-9-12(15)16-4-17-13(9)19/h4-5,8,10-11,14,20H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,17)/t8?,10-,11-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
OUQFHKYWNKYTTQ-PQKOYNMZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3