重要文件
D4267
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基对苯二胺 半草酸盐
同義詞:
4-氨基-N,N-二甲基苯胺 半草酸盐, DMPPDA, 对二甲氨基苯胺 半草酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C8H12N2 · 1/2C2H2O4
CAS號碼:
分子量::
181.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C(O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1.CN(C)c2ccc(N)cc2
注意
暴露于空气中易于变暗。
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)