文件
D3518
Supelco
二苯拉林 盐酸盐
同義詞:
4-二苯甲氧基-1-甲基哌啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H23NO · HCl
分子量::
317.85
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
SMILES 字串
Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3