重要文件
D3031
Sigma-Aldrich
二乙基二硫醚
同義詞:
乙二硫醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)2S2
CAS號碼:
分子量::
122.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
折射率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
151-153 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dong-Qing Ye et al.
Food chemistry, 202, 236-246 (2016-02-28)
The evolution of volatile sulfur compounds (VSCs) in Cabernet Sauvignon wines from seven regions of China during maturation in oak barrels was investigated. The barrels were made of different wood grains (fine and medium) and toasting levels (light and medium).