D2282
同義詞:
1,2-Dihexadecanoyl-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol
1 of 10
Sigma-Aldrich
637238
二氧化硅
28266
Levofloxacin
B9560
结合液
718483
637246
85356
Supelco
1.01769
Petroleum ether
381276
硅胶
300314
石油醚
1.70236
硅标准液
~99%
−20°C
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
批次/批編號